4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0630-1G F0630-5G
TCIAF0630-1GEA 101 EUR InStock
TCIAF0630-1G TCIAF0630-5G
4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (par GC)
4-Fluorodiphenylamine
Formule: C₁₂H₁₀FN
Point d'ébullition: 166°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318538
Numéro CAS: 330-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2faeae48eed027cdc28b63d0de7a09789b46c71&vid=e2faeae48eed027cdc28b63d0de7a09789b46c71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité