2-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0121-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAN0121-25G
2-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nitroaniline hydrochloride
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00060216
Numéro CAS: 15873-52-6
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/21/28989221.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité