3-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0120-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAN0120-25G
3-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Nitroaniline hydrochloride
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050693
Numéro CAS: 33240-96-9
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/20/28989220.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité