4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0327-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0327-25G TCIAP0327-500G
4-(Isopropylamino)diphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
MW: 226,32 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 198°C
Numéro MDL: MFCD00026348
Numéro CAS: 101-72-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/62/28991062.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité