4-(Phenylazo)diphenylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0146-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP0146-5G TCIAP0146-25G
4-(Phenylazo)diphenylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-(Phenylazo)diphenylamine
Formule: C₁₈H₁₅N₃
MW: 273,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003023
Numéro CAS: 101-75-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/63/28990863.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité