L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-N-phenylaniline
M1135-25G M1135-500G
TCIAM1135-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM1135-25G TCIAM1135-500G
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC)
3-Methoxydiphenylamine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00008383
Numéro CAS: 101-16-6
EINECS: 202-921-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a97085201aa74bde4670570462cb166c76d35866&vid=a97085201aa74bde4670570462cb166c76d35866&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité