4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-N-phenylaniline
M2069-25G M2069-5G
TCIAM2069-25GEA 591 EUR InStock
TCIAM2069-25G TCIAM2069-5G
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC)
4-Methoxydiphenylamine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,2500 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00228649
Numéro CAS: 1208-86-2
EINECS: 214-902-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042e8343e60c962eb39e8f48bf38f091b2587f7e&vid=042e8343e60c962eb39e8f48bf38f091b2587f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité