4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0632-1G D0632-5G
TCIAD0632-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0632-1G TCIAD0632-5G
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014895
Numéro CAS: 101-70-2
EINECS: 202-968-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&vid=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité