Piceatannol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
P1928-1G P1928-100MG
TCIAP1928-1GEA 505 EUR InStock
TCIAP1928-1G TCIAP1928-100MG
Piceatannol ≥98.0% (par HPLC)
Piceatannol
Formule: C₁₄H₁₂O₄
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 235°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221715
Numéro CAS: 10083-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85d032f03f8ce5cd6a2f49cd44a2927f07f3224e&vid=85d032f03f8ce5cd6a2f49cd44a2927f07f3224e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité