Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Amino-2-bromoacetophenone

Synonyms: 4'-Aminophenacyl bromide

036701-1G 036701-5G
FLUO036701-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036701-1G FLUO036701-5G
4'-Amino-2-bromoacetophenone
4'-Amino-2-bromoacetophenone


Formule: C₈H₈BrNO
Numéro MDL: MFCD09744997
Numéro CAS: 23442-14-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité