2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
L04292.04 L04292.09
L04292.04EA 50.2 EUR InStock
L04292.04 L04292.09
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5467-72-1 Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl Formula Weight: 250.53 Melting Point: 280-283° Beilstein Reference: 3630035
Formule: C₈H₉BrClNO
MW: 250,53 g/mol
Point de fusion: 280…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051998
Numéro CAS: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité