2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0745.03EA 298 EUR InStock
PROOMM0745.03
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
2-(tert-Butylamino)-3'-bromopropiophenone hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉BrClNO
Numéro CAS: 1049718-43-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité