4'-(3-Bromophenoxy)acetophenone
023239-5G 023239-25G
FLUO023239-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023239-5G FLUO023239-25G
4'-(3-Bromophenoxy)acetophenone
4'-(3-Bromophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁BrO₂
Numéro MDL: MFCD06411651
Numéro CAS: 845866-46-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité