2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
B2573-25G B2573-5G
TCIAB2573-25GEA 211 EUR InStock
TCIAB2573-25G TCIAB2573-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,1350 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673134
Numéro CAS: 50413-24-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c8d920b27b7ced6f8dcefc4942657fae0e1d17e&vid=5c8d920b27b7ced6f8dcefc4942657fae0e1d17e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité