4'-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)acetophenone
023247-5G 023247-25G
FLUO023247-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023247-5G FLUO023247-25G
4'-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)acetophenone
4'-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀BrFO₂
Numéro MDL: MFCD06411656
Numéro CAS: 845866-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité