4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1967-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA1967-25G TCIAA1967-5G
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone
Formule: C₈H₇Cl₂NO
MW: 204,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238535
Numéro CAS: 37148-48-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/93/28930093.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité