5'-Chloro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
019301-5G 019301-25G
FLUO019301-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019301-5G FLUO019301-25G
5'-Chloro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
5'-Chloro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₉H₈ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00191921
Numéro CAS: 7195-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité