Tolylfluanid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17600000EA 144 EUR InStock
EHERC17600000
Tolylfluanid
Tolylfluanid
Formule: C₁₀H₁₃Cl₂FN₂O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00055477
Numéro CAS: 731-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité