p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: [(4-Methylphenyl)sulphonyl]acetonitrile
A12857.06 A12857.14 A12857.22
A12857.06EA 28.8 EUR InStock
A12857.06 A12857.14 A12857.22
p-Toluenesulphonylacetonitrile ≥98%
p-Toluenesulphonylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 5697-44-9 Molecular Formula: C9H9NO2S Formula Weight: 195.24 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1842131 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00039487
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039487
Numéro CAS: 5697-44-9
EINECS: 227-173-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité