Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-acetylbenzoate
424770010 424770050
ACRO424770010EA 41.8 EUR InStock
ACRO424770010 ACRO424770050
Methyl-4-acetylbenzoate 99+%
Methyl-4-acetylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216474
Numéro CAS: 3609-53-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 95 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité