Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-acetylbenzoate
B21626.04 B21626.09
B21626.04EA 80.2 EUR InStock
B21626.04 B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 3609-53-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 92-95° MDL No.: MFCD00216474
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point de fusion: 92…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216474
Numéro CAS: 3609-53-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité