Methyl-4-acetylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 4-acetylbenzoate
M2163-25G M2163-5G
TCIAM2163-25GEA 234 EUR InStock
TCIAM2163-25G TCIAM2163-5G
Methyl-4-acetylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-acetylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216474
Numéro CAS: 3609-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd15b3d1f9977f9263de1a59912f6f4a0eec66cf&vid=dd15b3d1f9977f9263de1a59912f6f4a0eec66cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité