2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03 A12205.06
A12205.03EA 62.1 EUR InStock
A12205.03 A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 36765-84-1 Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl Formula Weight: 216.62 Melting Point: 210-212° dec. UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00051997
Formule: C₈H₉ClN₂O₃
MW: 216,62 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051997
Numéro CAS: 36765-84-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité