4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
M1678-25G M1678-250G
TCIAM1678-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM1678-25G TCIAM1678-250G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025072
Numéro CAS: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&vid=0d687dabd9e688d4061ede93248e5b2b43c24013&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité