2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD H32858.03
H32858.MDEA 92.8 EUR InStock
H32858.MD H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 336628-67-2 Molecular Formula: C8H5F3O2 Formula Weight: 190.12 Melting Point: 54-59° MDL No.: MFCD03788529
Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point de fusion: 54…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788529
Numéro CAS: 336628-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité