5'-Fluoro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
019297-1G 019297-5G
FLUO019297-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019297-1G FLUO019297-5G
5'-Fluoro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
5'-Fluoro-2'-methoxy-3'-nitroacetophenone
Formule: C₉H₈FNO₄
Numéro MDL: MFCD03789144
Numéro CAS: 685892-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité