4'-(3,4-Difluorophenoxy)acetophenone
023246-5G 023246-25G
FLUO023246-5GEA 0 EUR InStock
FLUO023246-5G FLUO023246-25G
4'-(3,4-Difluorophenoxy)acetophenone
4'-(3,4-Difluorophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O₂
Numéro MDL: MFCD06411655
Numéro CAS: 845866-50-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité