4'-(4-Fluorophenoxy)acetophenone
023222-25G 023222-5G
FLUO023222-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023222-25G FLUO023222-5G
4'-(4-Fluorophenoxy)acetophenone
4'-(4-Fluorophenoxy)acetophenone
Formule: C₁₄H₁₁FO₂
Numéro MDL: MFCD02246922
Numéro CAS: 35114-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité