2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10228000EA 72.6 EUR InStock
EHERC10228000
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007908
Numéro CAS: 88-44-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité