2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0328-500GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA0328-500G TCIAA0328-25G
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-5-methylbenzenesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007908
Numéro CAS: 88-44-8
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/70/28927770.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité