N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
018205-1G 018205-5G
FLUO018205-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018205-1G FLUO018205-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₃H₂₁NO₂
MW: 223,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051599
Numéro CAS: 61190-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité