Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB1034-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB1034-25G
N-Benzylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Benzylideneaniline


Formule: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003027
Numéro CAS: 538-51-2
Merck Index: 14,01138
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/98/28932898.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité