N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0262-25G E0262-500G
TCIAE0262-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE0262-25G TCIAE0262-500G
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
Formule: C₁₉H₂₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009465
Numéro CAS: 29743-08-6
EINECS: 249-821-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=956272547737181dd0506f52522cfd9aa0147688&vid=956272547737181dd0506f52522cfd9aa0147688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité