N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01951.14EA 117 EUR InStock
L01951.14
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98%
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,26 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025836
Numéro CAS: 836-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité