N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M0582-25G M0582-5G
TCIAM0582-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM0582-25G TCIAM0582-5G
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(4-Methoxybenzylidene)aniline
Formule: C₁₄H₁₃NO
MW: 211,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025836
Numéro CAS: 836-41-9
EINECS: 212-647-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8a3ef1c0e8f2d06a84dca6d1bd9e85dec8209a&vid=3e8a3ef1c0e8f2d06a84dca6d1bd9e85dec8209a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité