3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
L11166.06 L11166.14
L11166.06EA 129 EUR InStock
L11166.06 L11166.14
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Purity: 96% CAS No.: 23418-85-1 Molecular Formula: C11H12O3S Formula Weight: 224.28 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 128°/0.01mm Beilstein Reference: 3304257 MDL No.: MFCD00041687
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,28 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (0.01 mmHg)
Densité: 1.012
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041687
Numéro CAS: 23418-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité