5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25507.14EA 315 EUR InStock
B25507.14 B25507.06
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,11 g/mol
Point de fusion: 108…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00525062
Numéro CAS: 55082-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité