5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2341-5GEA 138 EUR InStock
TCIAB2341-5G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00525062
Numéro CAS: 55082-33-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/92/28934092.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité