Diphenylacetaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2-Diphenylacetaldehyde
D2492-25G D2492-5G
TCIAD2492-25GEA 425 EUR InStock
TCIAD2492-25G TCIAD2492-5G
Diphenylacetaldehyde ≥95.0% (par GC)
Diphenylacetaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,2400 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00006972
Numéro CAS: 947-91-1
EINECS: 213-433-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8981ba80bf87f0b5bfca11a656ea11b244fb57d4&vid=8981ba80bf87f0b5bfca11a656ea11b244fb57d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité