5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L06338.09EA 31.4 EUR InStock
L06338.09
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008284
Numéro CAS: 1022-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité