5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2281-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC2281-25G
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Formule: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008284
Numéro CAS: 1022-13-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/88/28939288.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité