2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 63.2 EUR InStock
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Point de fusion: 78…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007295
Numéro CAS: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité