2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
C1776-25G C1776-5G
TCIAC1776-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1776-25G TCIAC1776-5G
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007295
Numéro CAS: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5263d288d19ad4824e3ec519aef22bf3ccd3d56f&vid=5263d288d19ad4824e3ec519aef22bf3ccd3d56f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité