Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1231-25G B1231-500G
TCIAB1231-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB1231-25G TCIAB1231-500G
Methyl-2-benzoylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-benzoylbenzoate
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,2540 g/mol
Point d'ébullition: 352°C
Numéro MDL: MFCD00017187
Numéro CAS: 606-28-0
EINECS: 210-112-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8cebdde2dc4f7900b7eca9abfeef7386ee90878&vid=e8cebdde2dc4f7900b7eca9abfeef7386ee90878&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité