2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic Acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid, 2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid
A1994-1G A1994-5G
TCIAA1994-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA1994-1G TCIAA1994-5G
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₁NO₃
MW: 241,2420 g/mol
Point de fusion: 199°C
Numéro MDL: MFCD00007715
Numéro CAS: 1147-43-9
EINECS: 214-554-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00fbdfe682737e653ea6544a994aedb4fb767ae1&vid=00fbdfe682737e653ea6544a994aedb4fb767ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité