Benzophenone-2,4,5-tricarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2421-1GEA 214 EUR InStock
TCIAB2421-1G
Benzophenone-2,4,5-tricarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzophenone-2,4,5-tricarboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₀O₇
MW: 314,246 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276278
Numéro CAS: 135989-69-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/53/28934153.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité