4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2342-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA2342-25G
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Allyloxy-2-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,2806 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00191713
Numéro CAS: 2549-87-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/35/28930535.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité