2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10545000EA 127 EUR InStock
EHERC10545000
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Formule: C₁₄H₁₂O₆S
MW: 308,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024962
Numéro CAS: 4065-45-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité