2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12912.18EA 172 EUR InStock
L12912.18 L12912.09
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, grade Technique
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate
Formule: C₁₄H₁₂O₆S·H₂O
MW: 308,31 g/mol (anhy)
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024962
Numéro CAS: 4065-45-6
Merck Index: 14,8983
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité