2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) (contains 5-10% Isopropyl Alcohol)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0466-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAH0466-25G TCIAH0466-500G
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) (contains 5-10% Isopropyl Alcohol)
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate
Formule: C₁₄H₁₂O₆S·H₂O
MW: 308,31 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00024962
Numéro CAS: 4065-45-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/83/28970483.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 22.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité